M9763
4-Methylumbelliferyl β-D-N,N′-diacetylchitobioside hydrate
fluorogenic, ≥98% (TLC), powder
Sinónimos:
4-Methylumbelliferyl-N,N′-diacetyl-β-D-chitobioside hydrate
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
4-Methylumbelliferyl β-D-N,N′-diacetylchitobioside hydrate, ≥98% (TLC)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
solubilidad
DMF: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
fluorescencia
λex 330 nm; λem 375 nm in methanol
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OC2C(O)C(NC(C)=O)C(OC2CO)Oc3ccc4C(C)=CC(=O)Oc4c3
InChI
1S/C26H34N2O13/c1-10-6-18(33)38-15-7-13(4-5-14(10)15)37-25-20(28-12(3)32)23(36)24(17(9-30)40-25)41-26-19(27-11(2)31)22(35)21(34)16(8-29)39-26/h4-7,16-17,19-26,29-30,34-36H,8-9H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)
Clave InChI
UPSFMJHZUCSEHU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- in chitinase enzyme assay of bronchoalveolar lavage samples[1]
- in acidic mammalian chitinase activity assay of human gastric juice[2]
- in chitinase assay in crystalline style extracts of Greenshell Mussels[3] and fungus Fusarium oxysporum.[4]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)