Saltar a
M9410
Placas sólidas de 96 pocillos Nunc-Immuno MicroWell
96 well MicroWell MaxiSorp flat bottom plate, pinchbar design
Sinónimos:
96 well plates, cell culture plates, tissue culture plates, Nunc 442404, ELISA plates, cell culture plate, microwell plates, multiwell plates
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
flat bottom clear polystyrene wells, polystyrene
Size:
96 wells
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
flat bottom clear polystyrene wells, polystyrene
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt
packaging
case of 60 ea
manufacturer/tradename
Nunc 442404
plate L × W
128 mm × 86 mm
size
96 wells
surface area
2.7 cm2
total capacity
400 μL
well maximum volume
400 μm
working volume
350 μL
suitability
suitable for (quantitative/qualitative solid phase immuno assays (e.g. ELISA) and binding assays)
binding type
(MaxiSorp surface), high binding surface
General description
Las placas sólidas Nunc-Immuno 96 MicroWell están indicadas para inmunoanálisis (es decir, ELISA) de fase sólida cuantitativos y cualitativos y análisis de unión.
  • Rebordes elevados en los pocillos
  • Reproducibilidad de unión certificada
  • Sistema de orientación alfanumérico
  • Se ajustan a los equipos convencionales
  • Código de barras a disposición de los interesados
Tratamientos de superficie:
  • Tratamiento de superficie PolySorp®, alta afinidad por moléculas de naturaleza hidrófoba
  • Tratamiento de superficie MediSorp, química de superficie entre PolySorp y MaxiSorp, proporciona baja señal de fondo con muestras que contienen suero
  • Tratamiento de superficie MaxiSorp, alta afinidad por moléculas con dominios hidrófilos/hidrófobos
  • Tratamiento de superficie MultiSorp, alta afinidad por moléculas hidrófilas
Application
Las placas sólidas Nunc-Immuno 96 MicroWell se han utilizado para inmunoanálisis de fase sólida cuantitativos y cualitativos, como el ELISA.[1][2][3]
Features and Benefits
  • Raised rims on the wells
  • Certified reproducibility of binding
  • Alphanumeric orientation system
  • Fit standard equipment
  • Barcodes options available
Legal Information
MaxiSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MediSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MultiSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc-Immuno is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
PolySorp is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M0661TMO136102M5785
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
material
flat bottom clear polystyrene wells
material
flat bottom clear polystyrene wells
material
polystyrene , white
material
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells
suitability
suitable for (quantitative/qualitative solid phase immuno assays (e.g. ELISA) and binding assays)
suitability
suitable for (quantitative/qualitative solid phase immuno assays (e.g. ELISA) and binding assays)
suitability
suitable for (fluorescence-based cell assays)
suitability
suitable for (quantitative/qualitative solid phase immuno assays (e.g. ELISA) and binding assays)
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
total capacity
400 μL
total capacity
400 μL
total capacity
-
total capacity
400 μL
feature
lid: no, skirt
feature
lid: no
feature
lid, pinchbar design
feature
lid: no, skirt
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)