Merck
M9375
D-Methionine
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, D-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
149.21
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-483-6
Beilstein/REAXYS Number:
1722293
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
273 °C
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
SMILES string
CSCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-SCSAIBSYSA-N
Biochem/physiol Actions
D-methionine has been shown to rescue noise-induced hearing loss.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)