Merck
M9271
α-D-Mannopyranosylphenyl isothiocyanate
>98% (TLC)
Sinónimos:
4-Isothiocyanatophenyl-α-D-mannopyranoside
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H15NO6S
Número CAS:
Peso molecular:
313.33
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
>98% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
impurities
≤5% water (Karl Fischer)
color
white to off-white
solubility
50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow (ACETONE:DIMETHYL SULFOXIDE (7:3))
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC1OC(Oc2ccc(cc2)N=C=S)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C13H15NO6S/c15-5-9-10(16)11(17)12(18)13(20-9)19-8-3-1-7(2-4-8)14-6-21/h1-4,9-13,15-18H,5H2
InChI key
RWANFUZQWINQBY-UHFFFAOYSA-N
Application
α-D-Mannopyranosylphenyl isothiocyanate has been used in a study to assess the effect of antigen delivery using a novel mannosylated dendrimer. It has also been used in a study to improve gene delivery mediated by mannosylated dendrimer/α-cyclodextrin conjugates.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)