Merck
M8437
Margatoxin
≥99%, recombinant, expressed in E. coli
Sinónimos:
MgTx
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥99%
form
solid
mol wt
4179
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Voltage-gated (Kv1.3) potassium channel blocker.
Other Notes
Major toxin in Centruroides margaritatus (scorpion)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)