M7686
Greiner FLUOTRAC™ 200 1536 well plates
flat bottom black polystyrene wells, non-sterile
Sinónimos:
1536 immunoassay plates, 1536 multiwell plates, 1536 well microplates, 1536 well microtiter plates
About This Item
Productos recomendados
Materiales
black polystyrene plate
flat bottom black polystyrene wells
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
envase
case of 60
fabricante / nombre comercial
Greiner 782076
volumen máximo
12.6 μL
tamaño
1536 wells
volumen de trabajo
10 μL
tipo de unión
medium binding surface
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Idoneidad
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)