Nombre del producto
Mithramycin A from Streptomyces plicatus, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]1(Cc2cc3cc(O[C@H]4C[C@@H](O[C@H]5C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C)O5)[C@@H](O)[C@@H](C)O4)c(C)c(O)c3c(O)c2C(=O)[C@H]1O[C@H]6C[C@@H](O[C@H]7C[C@@H](O[C@H]8C[C@](C)(O)[C@H](O)[C@@H](C)O8)[C@H](O)[C@@H](C)O7)[C@H](O)[C@@H](C)O6)[C@H](OC)C(=O)[C@@H](O)[C@@H](C)O
InChI
1S/C52H76O24/c1-18-29(72-34-14-30(43(58)21(4)68-34)73-33-13-28(54)42(57)20(3)67-33)12-26-10-25-11-27(49(66-9)48(63)41(56)19(2)53)50(47(62)39(25)46(61)38(26)40(18)55)76-36-16-31(44(59)23(6)70-36)74-35-15-32(45(60)22(5)69-35)75-37-17-52(8,65)51(64)24(7)71-37/h10,12,19-24,27-28,30-37,41-45,49-51,53-61,64-65H,11,13-17H2,1-9H3/t19-,20-,21-,22-,23-,24-,27+,28-,30-,31-,32-,33+,34+,35+,36+,37+,41+,42-,43+,44-,45-,49+,50+,51-,52+/m1/s1
InChI key
CFCUWKMKBJTWLW-BGLFSJPPSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?