Merck
M6781
Isopalmitic acid
≥98% (capillary GC)
Sinónimos:
14-Methylpentadecanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H32O2
Número CAS:
Peso molecular:
256.42
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (capillary GC)
form
powder
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-15(2)13-11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-14-16(17)18/h15H,3-14H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI key
ZONJATNKKGGVSU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)