Merck
M6631
3-Methyluracil
Sinónimos:
3-MeU
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
126.11
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Solubility:
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1C(=O)NC=CC1=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-4(8)2-3-6-5(7)9/h2-3H,1H3,(H,6,9)
InChI key
VPLZGVOSFFCKFC-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Methyluracil is a methylated uracil or a uracil derivative.
Application
3-Methyluracil (3-MeU) is used along with other methyl-pyrimidines to study relative physical chemical parameters.
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)