M5670
Anti-MAP Kinase- ERK1/ERK2 Antibody
rabbit polyclonal
Sinónimos:
Anti-MAP Kinase (ERK-1, ERK-2), Anti-Mitogen Activated Protein Kinase
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-MAP Kinase (ERK-1, ERK-2) antibody produced in rabbit, whole antiserum
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
whole antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
mol peso
antigen ERK-2 42 kDa
antigen, ERK-1 44 kDa
contiene
15 mM sodium azide
reactividad de especies
human, rat, mouse
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
microarray: suitable
western blot: 1:40,000-1:20,000 using rat brain extract and mouse NIH 3T3 fibroblast extract, respectively
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAPK1(5594) , MAPK3(5595)
mouse ... Mapk1(26413) , Mapk3(26417)
rat ... Mapk1(116590) , Mapk3(50689)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)