Saltar al contenido
M4664
Nalgene® vacuum manifold
autoclavable
Sinónimos:
moisture extraction device, sample protection unit, Nalgene DS0345-0001, manifold, stainless steel vacuum manifold
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
Packaging:
pack of 1 ea
Manufacturer/tradename:
Nalgene DS0345-0001
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
feature
autoclavable
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene DS0345-0001
application(s)
filtration
General description
Stainless steel with PTFE stopcocks. Designed with three vacuum ports each with a two-way valve and vent. Barbed fitting accepts 3/8 in. (9.5 mm) I.D. tubing.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)