Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C54H71N15O9
Peso molecular:
1074.24
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Acetyl-[Nle4, Asp5, D-2-Nal7, Lys10]-cyclo-α-Melanocyte Stimulating Hormone Amide Fragment 4-10, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... POMC(5443)
Biochem/physiol Actions
Screening analogs of the cyclic lactam melanocortin agonist MTII led to the identification of the agoutimimetic SHU9119. This compound shares pharmacological properties with the agouti peptide in that it is a potent antagonist of the melanocortin-4 receptor and a less potent antagonist of the melanocortin-3 receptor.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?