Saltar al contenido
M3142
Meperidine hydrochloride
Sinónimos:
1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, Pethidine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H21NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
283.79
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-013-3
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
drug control
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal), kontrollierte Droge in Deutschland
originator
Sanofi Aventis
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)C1(CCN(C)CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H21NO2.ClH/c1-3-18-14(17)15(9-11-16(2)12-10-15)13-7-5-4-6-8-13;/h4-8H,3,9-12H2,1-2H3;1H
InChI key
WCNLCIJMFAJCPX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
Biochem/physiol Actions
Phenylpiperidine analgesic; sedative; μ opioid receptor agonist with greater κ opioid receptor agonist activity than morphine.
Features and Benefits
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Meperidine hydrochloride
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)