Acerca de este artículo
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
12352200
Material:
glass vial, metal foil liner
Packaging:
pkg of 1000 ea
Feature:
closure type white urea cap
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
material
glass vial, metal foil liner
feature
closure type white urea cap
packaging
pkg of 1000 ea
vial size
17 mm × 58 mm , with cap
volume
6 mL
fitting
thread for 15-425
General description
Wheaton 180 brand low-potassium glass yielding consistent low backgrounds and high UV transmission. White caps fit tightly and can be written on.
Packaging
Vials are shrink-wrapped, 200 per tray.
Caps are packed in a separate tray.
Caps are packed in a separate tray.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Liquid scintillation vials, glass
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?