Merck
M1555
MAHMA NONOate
Sinónimos:
6-(2-Hydroxy-1-methyl-2-nitrosohydrazino)-N-methyl-1-hexanamine, NOC-9
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H20N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
204.27
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
[H][N+]([H])(C)CCCCCCN(C)N([O-])N=O
InChI
1S/C8H19N4O2/c1-9-7-5-3-4-6-8-11(2)12(14)10-13/h9H,3-8H2,1-2H3/q-1/p+1
InChI key
WASRCWNCCFPNEJ-UHFFFAOYSA-O
Application
NO donor
Biochem/physiol Actions
NO release: t1/2 = 3 min (phosphate buffer at 22° C)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)