M1406
Anti-MAP2 Antibody
mouse monoclonal, AP-20
Sinónimos:
Anti-Microtubule Associated Protein 2
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-MAP2 (2a+2b) antibody, Mouse monoclonal, clone AP-20, ascites fluid
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
AP-20, monoclonal
mol peso
apparent mol wt 280 kDa
contiene
15 mM sodium azide
reactividad de especies
Xenopus, mouse, quail, human, bovine, rat, aquatic salamander
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: 1:500 using rat brain enriched microtubule protein preparation or rat cerebral cortex extract
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAP2(4133)
mouse ... Mtap2(17756)
rat ... Map2(25595)
Categorías relacionadas
Descripción general
Monoclonal Anti-MAP2 (2a + 2b) (mouse IgG1 isotype) is derived from the hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from an immunized mouse.
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)