Saltar a
L9902
Latex beads, sulfate-modified polystyrene, fluorescent red
aqueous suspension, 0.1 μm mean particle size
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.56
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
aqueous suspension
Quality Segment
composition
Solids, 2.5%
mean particle size
0.1 μm
fluorescence
λex ~538 nm; λem ~584 nm
Application
Sulfate-modified polystyrene latex beads have been used to develop an electrochemical nitrite nanosensor as well as in voltammetric studies. Sulfate-modified polystyrene latex beads have been used to explain the partitioning behavior for certain species of bacteria.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
L3030L3280L2778
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
composition
Solids, 2.5%
composition
Solids, 2.5%
composition
Solids, 2.5%
composition
Solids, 2.5%
fluorescence
λex ~538 nm; λem ~584 nm
fluorescence
λex ~553 nm; λem ~635 nm
fluorescence
λex ~575 nm; λem ~610 nm
fluorescence
λex ~575 nm; λem ~610 nm
mean particle size
0.1 μm
mean particle size
2.0 μm
mean particle size
0.5 μm
mean particle size
1.0 μm
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)