Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized powder
Biological source:
Phaseolus vulgaris
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
Phaseolus vulgaris
Quality Segment
form
lyophilized powder
potency
erythroagglutination activity (Does not agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes at <62.5 μg lectin/ml.), ≤1.0 μg/mL leucoagglutination activity, ≤5 μg/mL mitogenic activity
composition
Protein, ≥60% biuret
impurities
salt, free
storage temp.
2-8°C
General description
Phytohemagglutinin (PHA) derived from Phaseolus vulgaris is a tetrameric glycoprotein. It consists of two different subunits, that weighs 120 kDa.
Application
Lectin from Phaseolus vulgaris (red kidney bean) has been used:
- as a positive control in ELISPOT (enzyme-linked immunospot) assay
- to induce Th2 polarization for T-cell differentiation in vitro
- as controls in the lymphocyte proliferation assays
Biochem/physiol Actions
La PHA consta de dos especies moleculares, la eritroaglutinina (PHA-E), que tiene poca actividad mitógena y elevada actividad de eritroaglutinina, y la leoucoaglutinina (PHA-L), que tiene elevada actividad mitógena y leoucoaglutinante, pero muy baja actividad eritroaglutininante
La PHA-E no es específica de grupo sanguíneo, pero la aglutinación puede ser inhibida por ciertos oligosacáridos. La PHA-P es la forma proteica de la PHA antes de la separación y la purificación de la eritroaglutinina y la leoucoaglutinina. La PHA-M es la forma mucoproteínica. Los conjugados se preparan a partir de las correspondientes lectinas purificadas.
La PHA-E no es específica de grupo sanguíneo, pero la aglutinación puede ser inhibida por ciertos oligosacáridos. La PHA-P es la forma proteica de la PHA antes de la separación y la purificación de la eritroaglutinina y la leoucoaglutinina. La PHA-M es la forma mucoproteínica. Los conjugados se preparan a partir de las correspondientes lectinas purificadas.
Preparation Note
Purified by a modification of the method of Leavitt.
Analysis Note
Agglutination activity is expressed in μg/ml and is determined from serial dilutions of a 1 mg/ml solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a suspension of either human erythrocytes (2% in phosphate buffered saline, pH 6.8) or human leukocytes (107 per mL in saline) after 1 hr incubation at 25 °C.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lectina de Phaseolus vulgaris (frijol rojo)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?