L2500
L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle
Type II, ammonium sulfate suspension, 800-1,200 units/mg protein
Sinónimos:
Lactate, (S)-Lactate: NAD+ oxidoreductase, L-LDH, LAD, LD
About This Item
Productos recomendados
tpo
Type II
Formulario
ammonium sulfate suspension
actividad específica
800-1,200 units/mg protein
mol peso
140 kDa
actividad extraña
pyruvate kinase, myokinase, malic dehydrogenase, glutamic-pyruvic transaminase, glutamic-oxalacetic transaminase and α-glycerophosphate dehydrogenase ≤0.01%
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Isoelectric point: 8.4-8.6
Optimal pH : 7.5 .
Aplicación
- for protein-binding measurement
- to detect the action of oxaloacetate decarboxylase
- to determine serum L- and D-lactate
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions