Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized powder (contains ~50% buffer salts as sodium phosphate and NaCl)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
product line
BioReagent
form
lyophilized powder (contains ~50% buffer salts as sodium phosphate and NaCl)
potency
≤10 μg per mL mitogenic activity (Bromdeoxyuridine incorporation in human peripheral blood mononuclear cells)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
solubility
PBS: 5 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow (pH 6.8)
storage temp.
2-8°C
Application
Lectin from Phaseolus vulgaris (red kidney bean) has been used:
- for the stimulation of cluster of differentiation (CD4+) T cells
- for the activation of primary peripheral blood lymphocytes
- for the stimulation of peripheral blood mononuclear cells
Biochem/physiol Actions
La PHA consta de dos especies moleculares, la eritroaglutinina (PHA-E), que tiene poca actividad mitógena y elevada actividad de eritroaglutinina, y la leoucoaglutinina (PHA-L), que tiene elevada actividad mitógena y leoucoaglutinante, pero muy baja actividad eritroaglutininante
La PHA-E no es específica de grupo sanguíneo, pero la aglutinación puede ser inhibida por ciertos oligosacáridos. La PHA-P es la forma proteica de la PHA antes de la separación y la purificación de la eritroaglutinina y la leoucoaglutinina. La PHA-M es la forma mucoproteínica. Los conjugados se preparan a partir de las correspondientes lectinas purificadas.
La PHA-E no es específica de grupo sanguíneo, pero la aglutinación puede ser inhibida por ciertos oligosacáridos. La PHA-P es la forma proteica de la PHA antes de la separación y la purificación de la eritroaglutinina y la leoucoaglutinina. La PHA-M es la forma mucoproteínica. Los conjugados se preparan a partir de las correspondientes lectinas purificadas.
Packaging
Sold on the basis of lectin content
Analysis Note
Potency and solubility expressed in mg lectin/ml
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lectina de Phaseolus vulgaris (frijol rojo)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?