Saltar al contenido
KCQS03
KiCqStart® SYBR Green qPCR ReadyMix
iQ, with fluorescein for Bio-Rad systems
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
usage
sufficient for 1250 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 5000 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
storage condition
protect from light
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
input
purified DNA
application(s)
cannabis testing
compatibility
for use with Bio-Rad MyiQ, for use with Bio-Rad iCycler iQ, for use with Bio-Rad iQ 5
detection method
SYBR Green
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
KiCqStart SYBR Green qPCR ReadyMix es una mezcla maestra lista para usar concentrado X2 que contiene todos los componentes, excepto los cebadores y la plantilla, para la PCR cuantitativa (qPCR) en tiempo real Esta combinación única de tampón patentado, estabilizadores y ADN polimerasa Taq de inicio en caliente proporciona la eficiencia, sensibilidad y especificidad máximas de la PCR y una señal fluorescente robusta cuando se utilizan protocolos de ciclado rápidos o convencionales con SYBR Green qPCR.
Es crucial una amplificación muy específica para conseguir una qPCR satisfactoria con tecnología de colorante SYBR Green I porque este colorante se une a, y detecta, cualquier dsDNA generado durante la amplificación. La ADN polimerasa Taq de inicio en caliente es inactivada por anticuerpo antes de la etapa inicial de desnaturalización de la PCR.
Application
KiCqStart® SYBR Green qPCR ReadyMix has been used for the qPCR analysis of 16S rRNA.
Different real-time PCR systems employ different strategies for the normalization of fluorescent signals and correction of well-to-well optical variations. It is critical to match the appropriate qPCR reagent to your specific instrument. KiCqStart SYBR Green qPCR ReadyMix, iQ contains fluorescein for experimental plate well factor collection on iCycler iQ real-time detection systems or the MyiQ detection system.
Aplicaciones de la PCR:
  • Expresión génica
  • Cuantificación del ADN
  • CHiP
Features and Benefits
  • Resultados del análisis en tan sólo 33 minutos
  • Resultados de la PCR en tiempo real muy eficaces y sensibles
  • Se requiere poca o ninguna optimización
Other Notes
Condiciones de conservación:
La mezcla KiCqStart SYBR Green qPCR ReadyMix es estable durante 1 año cuando se conserva en un refrigerador a una temperatura constante de -20°C, protegida de la luz. Para su conveniencia, puede conservarse sin congelar entre +2 y +8°C durante un máximo de 6 meses. Después de descongelar, mezcle bien antes de usar. No se recomienda congelar y descongelar repetidamente el producto. Sin embargo, se demostró que el producto no perdía rendimiento después de 20 ciclos de congelación-descongelación o 2 meses a +20°C.
2X reaction buffer containing optimized concentrations of MgCl2, dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), KiCqStart Taq DNA Polymerase, SYBR Green dye, 20 nM fluorescein, and stabilizers
packaging:
250 reactions* = 2 X 1.25 mL tubes
1250 reactions* = 10 X 1.25 mL tubes
5000 reactions* = 1 X 50 mL tube
*number of reactions based on a 20uL volume
Legal Information
SYBR is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
KiCqStart is a registered trademark of QIAGEN Beverly Inc.
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
iQ is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)