Acerca de este artículo
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41161502
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
polystyrene
sterility
sterile; γ-irradiated
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
Simport L200-2A
loop size
10 μL
color
color-coded yellow
General description
Loops are smooth and flexible to facilitate uniform streaking without damaging the gel surface. Disposable inoculating loops do not require flaming and thus eliminate the risk of infection. Loops are not calibrated.
Packaging
In tray packs containing 10 loops
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inoculating Loop
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?