Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H16O4
Número CAS:
Peso molecular:
296.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1ccc(cc1O)\C=C2/COc3ccc(C)cc3C2=O
InChI
1S/C18H16O4/c1-11-3-5-16-14(7-11)18(20)13(10-22-16)8-12-4-6-17(21-2)15(19)9-12/h3-9,19H,10H2,1-2H3/b13-8+
InChI key
BZCADTHMZLYKAR-MDWZMJQESA-N
Biochem/physiol Actions
IMS2186 is an anti-proliferative and anti-angiogenic agent. Apparently IMS2186 blocks the cell cycle at G2 and inhibits the production of PGE2/TNF-α. IMS2186 inhibits cell growth in vitro in tumor cells, non-transformed fibroblasts, and retinal pigment epithelial cells. IMS2186 inhibits angiogenesis (IC50 = 0.1 μM) and cell migration. Intraocular injection of IMS2186 could be a long-lasting effective treatment for CNV (choroidal neovascularization) in AMD (age-related macular degeneration) with a reduction in scarring and related visual loss.
IMS2186 is an anti-proliferative and anti-angiogenic.
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?