Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17NO6
Número CAS:
Peso molecular:
295.29
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥97%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccccc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H17NO6/c16-6-10-11(17)12(18)13(19)14(21-10)20-9-5-15-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-5,10-19H,6H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
XVARCVCWNFACQC-RKQHYHRCSA-N
Application
Indoxyl β-D-glucoside can be used as a precursor to synthesize indigo dye through hydrolysis and oxidation.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indoxyl β-D-glucoside
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?