Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H4N2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
104.54
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39161001
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3678283
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (TLC), ≥98.5% (perchloric acid titration)
form
powder
pH
9.0-10.0
mp
158-161 °C (lit.)
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
Cl.c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2.ClH/c1-2-5-3-4-1;/h1-3H,(H,4,5);1H
InChI key
JDIIGWSSTNUWGK-UHFFFAOYSA-N
Application
Imidazole hydrochloride has been used:
- in double immunohistochemistry
- to determine the activity of octopine dehydrogenase (ODH) in Mytilus galloprovincialis
- to study the cytoskeletal features during in vitro fertilization after intracytoplasmic sperm injection (ICSI) among humans
- as a reagent in the synthesis of a probe for monitoring herpes simplex virus type 1 thymidine kinase (HSV1-tk) reporter gene expression in rodents
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Imidazole hydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?