I135
Imetit dihydrobromide
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
S-[2-(Imidazol-4-yl)ethyl]isothiourea dihydrobromide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
H2O: 20 mg/mL, clear
cadena SMILES
Br[H].Br[H].NC(=N)SCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H10N4S.2BrH/c7-6(8)11-2-1-5-3-9-4-10-5;;/h3-4H,1-2H2,(H3,7,8)(H,9,10);2*1H
Clave InChI
DOBOYMKCRRLTRF-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... HRH3(11255)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?