I0759
Anti-Human IgM (μ-chain specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti Human IgM Antibody - Anti-Human IgM (μ-chain specific) antibody produced in goat, Anti Human Igm, Anti Human Igm Antibody, Anti-Human Igm
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
técnicas
Ouchterlony double diffusion: suitable
quantitative precipitin assay: suitable
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Immunoglobulin M (IgM) antibodies appear early in the course of infections. IgM antibodies are responsible for agglutination of red blood cells in mis-matched blood transfusions. The level of IgM may vary with the status of disease or infection.
Anti-Human IgM (μ-chain specific) antibody is specific for human IgM with mu chain. The antibody preparation is specific for human IgM when tested against purified human IgA, IgG, IgM, Bence Jones κ and Bence Jones λ myeloma proteins.
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Reconstitución
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)