Merck
HT403128
Papanicolaou Stain EA 50
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116121
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
cytology
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
For routine diagnostic cytology to aid in the identification and classification of exfoliative cells.
Application
Papanicolaou stain imparts a characteristic range of coloration to exfoliative cells of vaginal, cervical, prostatic and other body secretions, allowing critical examination of nuclei and cytoplasmic components.
Other Notes
Eosin Y (certified), 0.23%,Bismarck brown (certified), 0.05%, fast green FCF (certified), 0.08%, phosphotungstic acid, 0.2%, in denatured alcohol
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Papanicolaou Stain EA 50
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
Órganos diana
Eyes,Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
62.6 °F
Punto de inflamación (°C)
17 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)