Merck
HT3018
Mucicarmine Stock Solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116121
NACRES:
NA.47
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Stains mucin of epithelial origin in tissue.
Other Notes
Carmine, certified, 10 g/L, aluminum hydroxide, 10g/L, and aluminum chloride, 5g/L, in ethanol, 50% w/v. Southgates′s modification of Mayer′s mucicarmine procedure.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mucicarmine Stock Solution
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 1
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)