Merck
HS9903
Cardboard slide mailer
1-place, L × W × H 95 mm × 42 mm × 5 mm
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS9903
Feature:
Holds 1 x slides 76x26 mm
Material:
cardboard
Packaging:
pack of 25
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
cardboard
feature
Holds 1 x slides 76x26 mm
packaging
pack of 25
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS9903
L × W × H
95 mm × 42 mm × 5 mm
General description
The heavy Cardboard Slide Mailer is Disposable, Safe, and a Secure transport of microscope slides.
  • 1, 2 and 4-place slide mailer versions
  • Each will hold 25 x 75 mm (1 x 3") and/or 26 x 76 mm sized slides
  • Disposable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cardboard slide mailer
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)