Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlemanufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS6594
General description
Use for counting blood cells, bacterial colonies, drops of liquid or any repetitive event. Tallies up to 9,999. Features a quick-reset knob Lens for easy reading, and finger ring for a secure grip.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?