HS4429
Centrifuge Tube
tube capacity 50 mL, black, conical bottom, pack of 500 ea (Bulk Wrap), sterile
Sinónimos:
Centrifuge Container
About This Item
Productos recomendados
Materiales
black
conical bottom
esterilidad
sterile
Características
cap external thread
envase
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS4429
Parámetros
9,400 × g max. RCF
tapón diám.
34.9 mm
tubo capacidad
50 mL
tubo diám.
29 mm
idoneidad
suitable for (Centrifugation, vortexing, )
Descripción general
Características y beneficios
- Conical Tube Volume- 50 mL
- Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
- Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
- Imprinted graduations
- Bulk wrap Sterile
- Autoclavable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)