Merck
HS24323E
Mega Rack® tube rack
single, for 13-16 mm tubes, white
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS24323E
Feature:
Holds 120 x 10 mL tubes
Material:
polypropylene
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polypropylene
feature
Holds 120 x 10 mL tubes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS24323E
size
337x235x91 mm
color
white
General description
Mega Rack High-capacity storage rack for sample and blood collection tubes.
  • Fully-assembled, polypropylene Mega Tube Racks are great for high throughput labs requiring large sample storage.
  • Sturdy and light weight material for easy transport
  • Alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes
  • Place different test groupings into one rack and eliminate need for multiple tube racks
  • Autoclavable
Legal Information
Mega Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mega Rack® tube rack
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)