Acerca de este artículo
NACRES:
NB.04
UNSPSC Code:
41121500
Capacity:
5 mL
Material:
polyethylene
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
polyethylene
sterility
sterile
feature
graduations 0.25 mL
packaging
pack of 500 ea (individually wrapped)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS206371C
capacity
5 mL
working volume
1 mL
General description
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Features and Benefits
- 1 mL working volume (5 mL volume) x 150 mm L, .25 mL graduations
- Sterile, single wrapped
- Lot-to-lot traceability
- Disposable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Transfer Pipette
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?