Acerca de este artículo
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41123302
eCl@ss:
32035201
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS15994D
Feature:
Holds 100 x slides 76x26 mm
Material:
nickel closure, yellow
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
nickel closure, yellow
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15994D
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
General description
Slide boxes are perfect for storage or transportation of standard size slides ( 1 x 3in.).
Features and Benefits
- molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
- durable ABS plastic boxes are available wth either cork or foam lining
- both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
- closes securely with a rust-resistant, nickel-plated clasp and pin hinges
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Premium Slide box
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?