Merck
HS1419B
Pour Boat Weighing Dishes
medium, white polystyrene, pack of 500 ea
Sinónimos:
weigh boat, weigh dish, weighing dish, weighing pan
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41121812
Material:
white polystyrene
Packaging:
pack of 500 ea
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS1419B
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
white polystyrene
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1419B
L × W × H
83 mm × 132 mm × 26 mm
General description
Flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
Features and Benefits
  • biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • temperature range -10 to 70C
  • disposable
  • pour-spout design easily dispenses samples without flexing the dish
  • flat-bottom dishes are made from 12 mil think polystyrene for better strength, stability, and handling
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pour Boat Weighing Dishes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)