Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120262
Feature:
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
Material:
polypropylene
Packaging:
pk of 10
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
polypropylene
feature
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
packaging
pk of 10
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120262
technique(s)
cryopreservation: suitable
well diam.
12 mm
color
natural
General description
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
Legal Information
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?