Documentos clave
HS120026
Flip & Grip® pipette holder or pipette stand
blue
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.51
Características
Holds 12 x pipettors
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS120026
tamaño
332x193 mm
color
blue
Categorías relacionadas
Descripción general
The Flip & Grip Pipette Rotating Holder is the perfect choice for your labs changing needs. You can use the pipette holder on the bench top, or mount the holder under a shelf or counter to help maximize your working space.
Información legal
Flip & Grip is a registered trademark of Heathrow Scientific
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)