Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)15N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3-
Número CAS:
Peso molecular:
391.65
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-918-7
Beilstein/REAXYS Number:
4149854
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarledescription
zwitterionic
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
mol wt
micellar avg mol wt 60,700
aggregation number
155
technique(s)
electrophoresis: suitable, mass spectrometry (MS): suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
conductivity
≤10 μmho per cm at 24 °C (0.05 M aqueous solution)
CMC
0.01-0.06 mM (20-25°C)
application(s)
cell analysis
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H45NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22(2,3)20-18-21-26(23,24)25/h4-21H2,1-3H3
InChI key
TUBRCQBRKJXJEA-UHFFFAOYSA-N
General description
El 3-(N,N-dimetilpalmitilamonio)propanosulfonato es un detergente dipolar.
Application
El 3-(N,N-dimetilpalmitilamonio)propanosulfonato se ha utilizado en un estudio para evaluar la caracterización de la dihidroceramida desaturasa de rata. También se ha utilizado en un estudio para investigar la inhibición de la carnitina-acilcarnitina translocasa mitocondrial por las sulfobetaínas. Se utiliza también para extracción de proteínas para análisis mediante cromatografía, espectroscopia de masas y métodos electroforéticos.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?