Acerca de este artículo
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(COC(CCC([O-])=O)=O)=O)=C1.[Na+]
InChI
1S/C25H34O8.Na/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30;/h11,16-18,22,27,32H,3-10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-;/m0./s1
InChI key
HHZQLQREDATOBM-CODXZCKSSA-M
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
General description
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrocortisone 21-hemisuccinate sodium salt
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?