Saltar al contenido
H0792
HISTOSETTE® I Biopsy Processing/Embedding Cassettes
white
Sinónimos:
HISTOSETTE® I Biopsy Processing/Embedding Cassettes
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41116124
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
color
white
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Histology processing/embedding cassettes made of acetal polymer. These cassettes keep specimens safely submerged in liquid and are resistant to histological solvents. The one-piece lid snaps apart and conveniently locks into the cassette base, ensuring specimen safety. A line of cassette colors are available to fit your needs and preference. A large 30° anterior writing area is available for your convenience. Not suitable for automated printers.
Application
HISTOSETTE® I biopsy processing/embedding cassettes have been used to embed explants from CD-1 mice models and bone specimens for histologic studies.
Preparation Note
Case contains 3 dispenser boxes of 500 cassettes.
Legal Information
Histosette is a registered trademark of Simport Plastics Ltd.
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)