Documentos clave
GE80-6467-79
GE equilibration tubes
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.22
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Cytiva 80-6467-79
Cytiva Article No. 80-6467-79
General description
Provides a convenient means of equilibrating 18 cm or 24 cm long immobilized pHgradient gel (IPG) strips.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)