GE29130609
HiTrap® MabSelect SuRe™ LX
Cytiva 29130609, pack of 10 × 1 mL
About This Item
Productos recomendados
envase
pack of 10 × 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 29130609
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
- Novel, alkali-tolerant rProtein A ligand withstands rigorous CIP and sanitization procedures with 0.1 to 0.5 M NaOH.
- Reduces the risk of product contamination and carryover
- Improves performance and reduces overall costs
- High dynamic binding capacity (DBC) for high titer cultures reduces process time and amount of medium used
- Generic elution profile for different monoclonal antibodies enables platform approach to purification
- High-flow agarose matrix allows the processing of large feed volumes
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)