GE28-9365-50
GSTPrep™ Fast Flow 16/10
Cytiva 28-9365-50
About This Item
Productos recomendados
ligand
glutathione and 10-carbon linker arm
envase
pkg of 20 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 28-9365-50
Parámetros
<10 mL/min flow rate
1.5 bar (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
22 psi
lecho tamaño
16 mm × 100 mm
lecho volumen
20 mL
columna D.I.
16 mm
Matriz
highly cross-linked 4% agarose
diámetro promedio
90 μm
cleaning
3-12
Intervalo de trabajo
3-12
capacidad
>10 mg/mL binding capacity
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Fast and easy one-step, scale-up purification of GST-tagged Proteins.
- Binds approx. 200 mg recombinant GST/column
- Mild elution conditions preserving Protein antigenicity and function.
- Simple operation with a pump or chromatography system, such as ÄKTA® design.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins eluted from GSTrap from Cytiva.
Protocolos
This page how to remove GST tags by enzymatic cleavage using Cytiva products.
Affinity chromatography tags like GST fusion proteins facilitate separations in various purification products from Cytiva.
Affinity chromatography tags like GST fusion proteins facilitate separations in various purification products from Cytiva.
Affinity chromatography tags like GST fusion proteins facilitate separations in various purification products from Cytiva.