Merck
G6910
Ginkgolide B from Ginkgo biloba leaves
≥90% (HPLC)
Sinónimos:
BN-52021
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H24O10
Número CAS:
Peso molecular:
424.40
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1C(=O)O[C@H]2[C@H](O)[C@@]34[C@H]5C[C@@H](C(C)(C)C)[C@@]36[C@@H](O)C(=O)O[C@H]6O[C@@]4(C(=O)O5)[C@@]12O
InChI
1S/C20H24O10/c1-6-12(23)28-11-9(21)18-8-5-7(16(2,3)4)17(18)10(22)13(24)29-15(17)30-20(18,14(25)27-8)19(6,11)26/h6-11,15,21-22,26H,5H2,1-4H3/t6-,7+,8-,9+,10+,11+,15+,17+,18+,19-,20-/m1/s1
InChI key
SQOJOAFXDQDRGF-MMQTXUMRSA-N
General description
Ginkgolide B from Ginkgo biloba leaves is a terpene lactone and one of the main molecular form of ginkgolides, present in Ginkgo biloba leaves. It is widely used to treat peripheral and cerebral circulation disorders.
Application
Ginkgolide B from Ginkgo biloba leaves is used as an analytical reference standard:
  • For the chromatographic separation of the analyte in Ginkgo biloba leaves extract and to study the antimicrobial activity exerted on a variety of Gram-positive and -negative bacteria and yeasts.
  • For the determination of the analyte in Ginkgo biloba L. phytopharmaceuticals using high-performance liquid chromatography technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Primary constituent of Ginkgo biloba. Potential anticancer agent and neuroprotective.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)