Merck
G2018
γ-Globulins from rabbit
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
MDL number:
EC Number:
232-706-1
NACRES:
NA.61
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Assay:
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Biological source:
rabbit
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
impurities
≤5% NaCl
solubility
0.9% NaCl: soluble 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
γ-Globulin molecules is made up of four polypeptide chains, of which two have molecular weights of about 50,000 and two of about 20,000. These chains are cross-linked by disulfide bonds.
Application
γ-Globulins was used in the isolation and rearrangement of simple isoimides (iminoanhydrides).
Preparation Note
Prepared from plasma
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)