G1794
GAP-27
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
Ser-Arg-Pro-Thr-Glu-Lys-Thr-Ile-Phe-Ile-Ile
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 2 mg
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
solubilidad
water: soluble 1.00-1.02 mg/mL, clear, colorless
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C60H101N15O17/c1-9-31(4)44(54(86)69-41(29-36-19-13-12-14-20-36)52(84)70-45(32(5)10-2)55(87)72-46(59(91)92)33(6)11-3)71-57(89)48(35(8)78)73-51(83)38(21-15-16-26-61)66-50(82)39(24-25-43(79)80)67-56(88)47(34(7)77)74-53(85)42-23-18-28-75(42)58(90)40(22-17-27-65-60(63)64)68-49(81)37(62)30-76/h12-14,19-20,31-35,37-42,44-48,76-78H,9-11,15-18,21-30,61-62H2,1-8H3,(H,66,82)(H,67,88)(H,68,81)(H,69,86)(H,70,84)(H,71,89)(H,72,87)(H,73,83)(H,74,85)(H,79,80)(H,91,92)(H4,63,64,65)/t31-,32-,33-,34+,35+,37-,38-,39-,40-,41-,42-,44-,45-,46-,47-,48-/m0/s1
Clave InChI
SXRAPDIXXYFGJG-MDAHIHQXSA-N
Información sobre el gen
human ... GJA4(2701)
Amino Acid Sequence
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?