G10120
Sephadex® G-10
Medium
Sinónimos:
Gel filtration resin, Sephadex G-10 Medium
técnicas
protein array: suitable
grupo activo de la matriz
phase
hinchazón
1 g swells to 2-3 mL
aplicaciones
life science and biopharma
compatibilidad
Cytiva
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
- Desalts, removes contaminants, and transfers to a new buffer in one step.
- Suitable for buffer exchange and cleanup of biological samples,
- Effective for peptides, small proteins, and oligosaccharides with a molecular weight larger than 700.
- Efficiently removes salts, dyes, and radioactive labels.
- Lowest exclusion limit of 700 molecular weight in the Sephadex G-range
Información legal
producto comparable
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)