Merck
F8145
Carestream® electron image film SO-163
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41105341
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
sheet size
3 1/4 in. × 4 in.
storage temp.
2-8°C
General description
Fine-grain, blue-sensitive emulsion on 7-mil ESTAR base, notched for emulsion identification. Tear- and abrasion-resistant, dimensionally stable. Greater electron exposure and development latitudes than 4489.
Legal Information
Kodak is a registered trademark of Eastman Kodak Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
F8145-250EA04061834219224