Merck
F3667
Fibronectin Adhesion-promoting Peptide
≥95% (HPLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C47H74N16O10
Número CAS:
Peso molecular:
1023.19
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
composition
Peptide content, ~70%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](N)Cc3c[nH]c4ccccc34)C(O)=O
InChI
1S/C47H74N16O10/c1-4-25(2)37(45(72)73)61-41(68)32(14-8-20-55-47(52)53)58-38(65)26(3)57-40(67)31(13-7-19-54-46(50)51)59-42(69)34-15-9-21-62(34)44(71)35-16-10-22-63(35)43(70)33(17-18-36(49)64)60-39(66)29(48)23-27-24-56-30-12-6-5-11-28(27)30/h5-6,11-12,24-26,29,31-35,37,56H,4,7-10,13-23,48H2,1-3H3,(H2,49,64)(H,57,67)(H,58,65)(H,59,69)(H,60,66)(H,61,68)(H,72,73)(H4,50,51,54)(H4,52,53,55)/t25-,26-,29-,31-,32-,33-,34-,35-,37-/m0/s1
InChI key
OVXIMRGEBNSORH-PJRZOMOUSA-N
Other Notes
Sequence found in the carboxy-terminal heparin-binding domain of fibronectin.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)